Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de phénylacétyle

Fournisseur: Molekula

11513420-100G
MOLE11513420-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11513420-100G
Chlorure de phénylacétyle
Chlorure de phénylacétyle


Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91 °C
Densité: 1.1682 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Numéro MDL: MFCD00000729
Numéro CAS: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
ONU: 2577
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité