N,N-Diméthylbenzamide
Fournisseur: Molekula
11521589-100G
MOLE11521589-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11521589-100G
N,N-Diméthylbenzamide
N,N-Diméthylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…42 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (23 °C)
Numéro MDL: MFCD00008320
Numéro CAS: 611-74-5
EINECS: 210-279-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité