2-Bromonaphtalène
Fournisseur: Molekula
Attention
11563796-25G
MOLE11563796-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11563796-25G
2-Bromonaphtalène
2-Bromonaphtalène
Formule: C₁₀H₇Br
MW: 207,07 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 1.605 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004051
Numéro CAS: 580-13-2
EINECS: 209-452-5
Merck Index: 13,01411
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité