1,3-Dihydroxynaphtalène
Fournisseur: Molekula
Attention
11570182-5G
MOLE11570182-5GEA 0 EUR InStock
MOLE11570182-5G
1,3-Dihydroxynaphtalène
1,3-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003965
Numéro CAS: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité