2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Acetamido-4-methylphenol
11580911-5G
MOLE11580911-5GEA 0 EUR InStock
MOLE11580911-5G
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020183
Numéro CAS: 6375-17-3
EINECS: 228-934-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité