Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2',4,4'-Tétrahydroxybenzophénone

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone

11590326-100G
MOLE11590326-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11590326-100G
2,2',4,4'-Tétrahydroxybenzophénone
2,2',4,4'-Tétrahydroxybenzophénone


Formule: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246,22 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 196…198 °C
Densité: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002278
Numéro CAS: 131-55-5
EINECS: 205-028-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité