4-Bromo-2-fluorobiphényl
Fournisseur: Molekula
11666364-5G
MOLE11666364-5GEA 0 EUR InStock
MOLE11666364-5G
4-Bromo-2-fluorobiphényl
4-Bromo-2-fluorobiphényl
Formule: C₁₂H₈BrF
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38.5 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051716
Numéro CAS: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité