Acide 4-oxo-4H-chromène-3-carboxylique
Fournisseur: Molekula
11667804-1G
MOLE11667804-1GEA 0 EUR InStock
MOLE11667804-1G
Acide 4-oxo-4H-chromène-3-carboxylique
Acide 4-oxo-4H-chromène-3-carboxylique
Formule: C₁₀H₆O₄
Numéro MDL: MFCD00017338
Numéro CAS: 39079-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité