Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Succinate de disodium

Fournisseur: Molekula

11691298-500G
MOLE11691298-500GEA 0 EUR InStock
MOLE11691298-500G
Succinate de disodium
Succinate de disodium


Formule: C₄H₄Na₂O₄
Densité: 1.88 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002790
Numéro CAS: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité