Pyrrole-2-carbaldéhyde
Fournisseur: Molekula
11702992-25G
MOLE11702992-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11702992-25G
Pyrrole-2-carbaldéhyde
Pyrrole-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₅NO
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Numéro MDL: MFCD00005217
Numéro CAS: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité