3-Acétylpyrrole
Fournisseur: Molekula
11767384-1G
MOLE11767384-1GEA 0 EUR InStock
MOLE11767384-1G
3-Acétylpyrrole
3-Acétylpyrrole
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067759
Numéro CAS: 1072-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité