Orthophosphate de triammonium trihydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Triammonium phosphate, Triammonium phosphate trihydrate, Ammonium ortho-phoshphate
11810524-1KG
MOLE11810524-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE11810524-1KG
Orthophosphate de triammonium trihydraté
Orthophosphate de triammonium trihydraté
Formule: H₁₂N₃O₄P·3H₂O
MW: 203.13 g/mol
Numéro CAS: 25447-33-0
EINECS: 233-793-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité