Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2-méthylpropène

Fournisseur: Molekula
Danger

11829435-25G
MOLE11829435-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11829435-25G
3-Chloro-2-méthylpropène
3-Chloro-2-méthylpropène


Formule: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000953
Numéro CAS: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
ONU: 2554
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02167
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité