Acide osmique
Fournisseur: Molekula
Danger
11841630-1G
MOLE11841630-1GEA 0 EUR InStock
MOLE11841630-1G
Acide osmique
Acide osmique
Formule: O₄Os
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
ONU: 2471
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,06962
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité