2-Amino-5-méthylthiazole
Fournisseur: Molekula
11848882-100G
MOLE11848882-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11848882-100G
2-Amino-5-méthylthiazole
2-Amino-5-methylthiazole
Formule: C₄H₆N₂S
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00078317
Numéro CAS: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité