Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque

Fournisseur: Molekula

11880383-5G
MOLE11880383-5GEA 0 EUR InStock
MOLE11880383-5G
Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque


Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…139 °C
Numéro MDL: MFCD00000376
Numéro CAS: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité