Bromocyclopropane
Fournisseur: Molekula
11909051-25G
MOLE11909051-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11909051-25G
Bromocyclopropane
Bromocyclopropane
Formule: C₃H₅Br
Point d'ébullition: 67…69 °C (1013 hPa)
Densité: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001271
Numéro CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité