AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
Fournisseur: Molekula
Attention
11939321-500MG
MOLE11939321-500MGEA 0 EUR InStock
MOLE11939321-500MG
AEBSF hydrochlorure (4-(2-Aminoéthyl)benzènesulfonylfluoride hydrochlorure)
AEBSF hydrochloride (4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formule: C₈H₁₁ClFNO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00132962
Numéro CAS: 30827-99-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité