Baryum chlorure dihydraté
Fournisseur: Molekula
Danger
12034507
MOLE12034507EA 0 EUR InStock
MOLE12034507
Baryum chlorure dihydraté
Baryum chlorure dihydraté
Formule: BaCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 1560 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 960 °C
Densité: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149154
Numéro CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité