Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
12081018-5G
MOLE12081018-5GEA 0 EUR InStock
MOLE12081018-5G
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle
Chlorure de 2-bromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄BrClO₂S
MW: 255,52 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C (3.6 mmHg)
Point de fusion: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00051971
Numéro CAS: 2905-25-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité