L(-)-Tyrosine
Fournisseur: Molekula
12097155-1KG
MOLE12097155-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE12097155-1KG
L(-)-Tyrosine
L(-)-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002606
Numéro CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité