Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-5-phénylbenzoxazole

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Methyl-5-phenyl-1,3-benzoxazole

12162658-25G
MOLE12162658-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12162658-25G
2-Méthyl-5-phénylbenzoxazole
2-Méthyl-5-phénylbenzoxazole


Formule: C₁₄H₁₁NO
MW: 209,25 g/mol
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Numéro MDL: MFCD00005772
Numéro CAS: 61931-68-8
EINECS: 263-330-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité