5-Iodoindole
Fournisseur: Molekula
Attention
12190031-5G
MOLE12190031-5GEA 0 EUR InStock
MOLE12190031-5G
5-Iodoindole
5-Iodoindole
Formule: C₈H₆IN
MW: 243,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00220065
Numéro CAS: 16066-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité