Acide naphtyl-2 acétique
Fournisseur: Molekula
12224581-5G
MOLE12224581-5GEA 0 EUR InStock
MOLE12224581-5G
Acide naphtyl-2 acétique
Acide naphtyl-2 acétique
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…142 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004126
Numéro CAS: 581-96-4
EINECS: 209-475-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité