Phénylamidine chlorhydrate hydraté
Fournisseur: Molekula
Attention
12268137-100G
MOLE12268137-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12268137-100G
Phénylamidine chlorhydrate hydraté
Phénylamidine chlorhydrate hydraté
Formule: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066285
Numéro CAS: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité