2'-Hydroxyacétanilide
Fournisseur: Molekula
Synonyms: N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetylcholine iodide
12274085-100G
MOLE12274085-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12274085-100G
2'-Hydroxyacétanilide
2'-Hydroxyacétanilide
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002181
Numéro CAS: 614-80-2
EINECS: 210-396-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité