2-(3-Bromophenoxy)tetrahydropyran
Fournisseur: Molekula
12290112-25G
MOLE12290112-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12290112-25G
2-(3-Bromophenoxy)tetrahydropyran
2-(3-Bromophenoxy)tetrahydropyran
Formule: C₁₁H₁₃BrO₂
Numéro MDL: MFCD00094009
Numéro CAS: 57999-49-2
EINECS: 429-030-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité