5-Bromopyrimidine
Fournisseur: Molekula
Attention
12306755-25G
MOLE12306755-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12306755-25G
5-Bromopyrimidine
5-Bromopyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂
Point d'ébullition: 168 °C (727 mmHg)
Point de fusion: 75…76 °C
Numéro MDL: MFCD00006117
Numéro CAS: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité