2-Amino-4-méthylbenzonitrile
Fournisseur: Molekula
12388396-5G
MOLE12388396-5GEA 0 EUR InStock
MOLE12388396-5G
2-Amino-4-méthylbenzonitrile
2-Amino-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Numéro MDL: MFCD00173706
Numéro CAS: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité