1-Bromo-3-fluorobenzène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Bromofluorobenzene
12409749-100G
MOLE12409749-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12409749-100G
1-Bromo-3-fluorobenzène
1-Bromo-3-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.7081 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000326
Numéro CAS: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité