Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate d'éthyle

Fournisseur: Molekula

12445226-100G
MOLE12445226-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12445226-100G
Isothiocyanate d'éthyle
Isothiocyanate d'éthyle


Formule: C₃H₅NS
Point d'ébullition: 130…132 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004820
Numéro CAS: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03848
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité