Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) dihydrate
Fournisseur: Molekula
12449118-100MG
MOLE12449118-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE12449118-100MG
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) dihydrate
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) dihydrate
Formule: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00150807
Numéro CAS: 81012-87-5
EINECS: 252-849-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité