2,4-Dibromothiophène
Fournisseur: Molekula
12518574-1G
MOLE12518574-1GEA 0 EUR InStock
MOLE12518574-1G
2,4-Dibromothiophène
2,4-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 2.14 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00043889
Numéro CAS: 3140-92-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité