Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(+)-Xylose

Fournisseur: Molekula

12518844-500G
MOLE12518844-500GEA 0 EUR InStock
MOLE12518844-500G
D(+)-Xylose
D(+)-Xylose


Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154 °C
Densité: 1.525 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151475
Numéro CAS: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité