6-Nitro-1-indanone
Fournisseur: Molekula
12551217-1G
MOLE12551217-1GEA 0 EUR InStock
MOLE12551217-1G
6-Nitro-1-indanone
6-Nitro-1-indanone
Formule: C₉H₇NO₃
Numéro MDL: MFCD06656903
Numéro CAS: 24623-24-3
EINECS: 246-366-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité