Benzo[b]thiophène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
12658390-100G
MOLE12658390-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12658390-100G
Benzo[b]thiophène
Benzo[b]thiophène
Formule: C₈H₆S
MW: 134,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005864
Numéro CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité