Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diméthoxybenzène

Fournisseur: Molekula

12664681-1KG
MOLE12664681-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE12664681-1KG
1,4-Diméthoxybenzène
1,4-Diméthoxybenzène


Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 212.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 0.874 g/cm³ (24.9 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008401
Numéro CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité