Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Désoxy-D(-)-ribose

Fournisseur: Molekula

12691995-25G
MOLE12691995-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12691995-25G
2-Désoxy-D(-)-ribose
2-Deoxy-D(-)-ribose


Formule: C₅H₁₀O₄
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135904
Numéro CAS: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 13,02925
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité