Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Iodopyridine

Fournisseur: Molekula
Attention

12716207-5G
MOLE12716207-5GEA 0 EUR InStock
MOLE12716207-5G
3-Iodopyridine
3-Iodopyridine


Formule: C₅H₄IN
Point d'ébullition: 90…92 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 53,5 °C
Numéro MDL: MFCD00023553
Numéro CAS: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité