Potassium tert-butoxyde
Fournisseur: Molekula
Danger
12739396-500G
MOLE12739396-500GEA 0 EUR InStock
MOLE12739396-500G
Potassium tert-butoxyde
Potassium tert-butoxyde
Formule: C₄H₉KO
Point de fusion: 256…258 °C
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
ONU: 3206
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité