7-Éthylindole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 7-Ethyl-1H-indole
12743252-25G
MOLE12743252-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12743252-25G
7-Éthylindole
7-Éthylindole
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00143514
Numéro CAS: 22867-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité