Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de tétrabutylammonium

Fournisseur: Molekula
Attention

12772405-100G
MOLE12772405-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12772405-100G
Iodure de tétrabutylammonium
Iodure de tétrabutylammonium


Formule: C₁₆H₃₆IN
Point de fusion: 143…146 °C
Densité: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011636
Numéro CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité