Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biuret

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Carbamylurea, Allophanic acid amide

12779060-100G
MOLE12779060-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12779060-100G
Biuret
Biuret


Formule: C₂H₅N₃O₂
MW: 103,08 g/mol
Point de fusion: 188 °C
Densité: 1.467 g/cm³ (10 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007946
Numéro CAS: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 13,01305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&vid=58b4eefca29a4ffb12285d8909475d80ef5ff811&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité