Dichlorophénylsilane
Fournisseur: Molekula
12798988-25ML
MOLE12798988-25MLEA 0 EUR InStock
MOLE12798988-25ML
Dichlorophénylsilane
Dichlorophénylsilane
Formule: C₆H₆Cl₂Si
Numéro MDL: MFCD00039296
Numéro CAS: 1631-84-1
EINECS: 216-635-3
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité