D(-)-Acide aspartique
Fournisseur: Molekula
12844702-25G
MOLE12844702-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12844702-25G
D(-)-Acide aspartique
D(-)-Aspartic acid
Formule: C₄H₇NO₄
Point de fusion: 251 °C
Numéro MDL: MFCD00063081
Numéro CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Merck Index: 13,00845
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité