Acide 2-éthoxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
12850694-100G
MOLE12850694-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12850694-100G
Acide 2-éthoxybenzoïque
Acide 2-éthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 1.173 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002438
Numéro CAS: 134-11-2
EINECS: 205-130-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité