Bleu de thymol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
12900344-25G
MOLE12900344-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12900344-25G
Bleu de thymol
Bleu de thymol
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Point de fusion: 221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité