Benzoylacétonitrile
Fournisseur: Molekula
12916420-25G
MOLE12916420-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12916420-25G
Benzoylacétonitrile
Benzoylacétonitrile
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83.5 °C
Numéro MDL: MFCD00001942
Numéro CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité