Iminostilbene
Fournisseur: Molekula
12960416-100G
MOLE12960416-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12960416-100G
Iminostilbene
Iminostilbene
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005071
Numéro CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité