8-(Bromomethyl)quinoline
Fournisseur: Molekula
12992569-1G
MOLE12992569-1GEA 0 EUR InStock
MOLE12992569-1G
8-(Bromomethyl)quinoline
8-(Bromomethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Numéro MDL: MFCD00047621
Numéro CAS: 7496-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité